missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUR-8 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30151063
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30151063 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30151063 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP177041CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SUR-8 Polyclonal antibody specifically detects SUR-8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SUR-8
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias KIAA0862FLJ60412, Protein soc-2 homolog, Protein sur-8 homolog, SIAA0862, SOC-2, soc-2 (suppressor of clear, C.elegans) homolog, soc-2 suppressor of clear homolog (C. elegans), SOC2SUR8leucine-rich repeat protein SHOC-2, SUR-8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 21 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SHOC2. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of SHOC2. Amino Acid Squence: KESKEKEPKTKGKDAKDGKK
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8036
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.