Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention, ohne Filter, extralang
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 μl
100 to 1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Großpackung
Klapp-Gestell
Nachladung
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Beschreibung
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- Die Technologie für geringe Retention hilft beim Maximieren der Probenrückgewinnung
- Universelle Passform
- Ohne Filter
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.000 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Naturfarben |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Präzision | 0.2 to 0.6% |
| Genauigkeit | 0.6 to 1.0% |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
| Länge (metrisch) | 89 mm |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.