Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention, ohne Filter, extralang
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16450895 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 μl
100 to 1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Großpackung
Klapp-Gestell
Nachladung
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Verpackung unitSize
16450895 100 to 1250 μl Steril Klapp-Gestell 960 Stück
16420895 1.000 μl Unsteril Großpackung 1000 Stück
16430895 1.000 μl Unsteril Klapp-Gestell 960 Stück
16440895 1.000 μl Unsteril Nachladung 960 Stück
4 options
Nur zum Einmalgebrauch
Artikelnummer. 16450895
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur zum Einmalgebrauch
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention minimieren erfolgreich die Bildung von Flüssigkeitsfilmen, die sich beim Dispensieren an den Spitzenwänden ansammeln. Dies ermöglicht maximale Probenrückgewinnung und Reproduzierbarkeit.
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
  • Die Technologie für geringe Retention hilft beim Maximieren der Probenrückgewinnung
  • Universelle Passform
  • Ohne Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 to 1250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Präzision 0.2 to 0.6%
Genauigkeit 0.6 to 1.0%
Länge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Länge (metrisch) 89 mm
Zertifizierung/Konformität Certificate of Sterility, COA
Reinigungsnachweise Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR Inhibitor and ATP, Lot Traceable
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperatur
Sterilisationsmethode Electron Beam
Eigenschaften Low Retention Technology, Ultra Clear Resin
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Low Retention, Extra lang, Micro Point, Konisch
Verpackung Klapp-Gestell
Menge 960
Produkttyp Pipettenspitze
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Produktlinie SureOne
Material Polypropylen
Graduierungen 100 μL, 200 μL, 500 μL, 1000 μL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.