Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention, ohne Filter, 200 μl, Standardlänge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16480875 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Großpackung
Klapp-Gestell
Nachladung
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Nur zum Einmalgebrauch
Artikelnummer. 16480875
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur zum Einmalgebrauch
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention minimieren erfolgreich die Bildung von Flüssigkeitsfilmen, die sich beim Dispensieren an den Spitzenwänden ansammeln. Dies ermöglicht maximale Probenrückgewinnung und Reproduzierbarkeit.
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
  • Die Technologie für geringe Retention hilft beim Maximieren der Probenrückgewinnung
  • Universelle Passform
  • Ohne Filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1.98 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Zertifizierung/Konformität COA
Reinigungsnachweise Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Lot Traceable
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperatur
Eigenschaften Low Retention Technology, Ultra Clear Resin
Kompatibilität Universal
Spitzenform Low Retention, Beveled, Konisch
Verpackung Nachladung
Menge 960
Produkttyp Pipettenspitze
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Graduated Nein
Produktlinie SureOne
Material Polypropylen
Form Conical
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.