Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Filter zum Nachfüllen
Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Descripción
Steril und frei von RNase, DNase, Pyrogenen, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA
Verpackungsmerkmale
- Versetzte Wells ermöglichen das Stapeln der Filterspitzen
- Die starren Einsätze gewährleisten durch ein Mehrkanal-Format eine sichere Spitzenversiegelung
- Die Einsätze sind zur besseren Rückverfolgbarkeit mit Chargennummern, Spitzenvolumen und der Fisher Bestellnr. versehen
- Die sterile Verpackung mit Außenhülle schützt die Spitzen vor Kontamination beim Nachfüllen von Einsätzen
- Die umweltfreundliche Nachfüllverpackung reduziert Kunststoffabfall und spart Platz
- Die Führungsschienen des Nachfüllsystems helfen bei der korrekten Ausrichtung der Spitzeneinsätze, damit sie leicht und zuverlässig ins Rack zu überführen sind
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format
- Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 89 mm |
| Format | Nachfüllpackung |
| Spitzenform | Mikropunkt, Extra lang |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | SureOne |
| Mostrar más |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.