Learn More
Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time-PCR-System
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ SureTect™-System weisen Sie schnell und zuverlässig Mikroorganismen in vielen verschiedenen Nahrungsmitteln und Umweltproben nach. Das System kombiniert einen Real-Time-PCR-Cycler mit einer maßgeschneiderten Softwarelösung und anwenderfreundlichen, vorgefüllten Reagenzien. Tests unterschiedlicher Matrices und Ziele mit dem gleichen, einfachen Protokoll optimiert die Arbeitsabläufe im Labor.
- Schnelle Ergebnisse: Weniger als 24 Stunden von der Probenanreicherung bis zum Ergebnis
- Nur ein Anreicherungsschritt: Kein zweiter Anreicherungsschritt ist erforderlich, für schnellere und einfachere Analysen
- Einfacher Assay: Wenige Pipettierschritte Dank vorgefüllter Lyseröhrchen und gefriergetrocknete PCR-Pellets. Es ist kein Einsatz von Zentrifugen oder Vortexmischern zur Probenvorbereitung erforderlich
- Optimiertes Protokoll: Maximale Effizienz durch Verarbeitung mehrerer Assays im gleichen Lauf
- Überlegene PCR-Technologie: Sondenbasierte Echtzeit-Assays gewährleisten hohe Sensitivität und Spezifität
- Einfache, intuitive Software: Ermöglicht die schnelle, einfache Einrichtung eines PCR-Systems, automatische Dateninterpretation und Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse
- Kleine Stellfläche: Ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | ± 2°C |
| Empfindlichkeit | 1 Copy (Theoretical) |
| Dynamischer Bereich | 10 logs |
| Inhalt und Lagerung | PikoReal 24 |
| Höhe (metrisch) | 310 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Tiefe (metrisch) | 230 mm |
| Temperaturbereich | 4° to 99.9°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SureTect Real Time PCR Assays |
| Beschreibung | PikoReal 24 (24-well Piko PCR Plate) |
| Mehr anzeigen |