Learn More
Terumo™ SurGuard2™ hypodermische Sicherheitsnadeln
Diese hypodermischen Nadeln wurden speziell unter Sicherheitsaspekten entwickelt und verfügen über einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um Verletzungen durch Nadelstiche zu vermeiden. Terumo™ SurGuard2™ hypodermische Sicherheitsnadeln können mit nur einer Hand leicht aktiviert werden.
Marke:  Terumo™ 8SG22516MP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12661146
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfacher Verriegelungsmechanismus für Sicherheit
  • Die Sicherheitsverriegelung kann mit nur einer Hand aktiviert werden
  • Die Standardnabe passt gleichermaßen zu allen Luer-Lock-Spritzen und Spritzen mit Luer-Slip-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
25 G
Subkutannadel
16 mm
Sicherheitsschloss
800/Pckg.