Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Survivin Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Survivin, Rabbit Polyclonal Ab is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
118.32 € - 581.40 €
Spezifikation
Antigen | Survivin |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12673507
|
Epredia™
RB-9245-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12693507
|
Epredia™
RB-9245-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12663507
|
Epredia™
RB-9245-P |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12683507
|
Epredia™
RB-9245-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Survivin is a new inhibitor of apoptosis (IAP) protein. It is expressed in the G2/M phase of the cell cycle in a cycle-regulated manner. The overexpression of surviving in cancer may overcome this apoptotic checkpoint and favor aberrant progression of transformed cells through mitosis.Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from the C-terminus of human survivin
Molecular Weight: 16.5kDa
Positive Control: Normal pancreas (α-cells) or prostate CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Survivin | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Apoptosis | |
A synthetic peptide derived from the C-terminus of human survivin |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Mouse | |
Primary |