Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Zellkulturkolben mit hohem Profil
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
Marke:  Greiner Bio-One 661190
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10489371
  • 295.74 € / 40 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Ausführung der Kolben ermöglicht einen effizienten Zugang zum Zellrasen mit Zellschabern und einen optimalen Zugang mit Pipetten
  • Seitliche Graduierung
  • Der Hals Kolbens mit hohem Profil reduziert das Risiko einer Benetzung im Inneren der Kappe mit dem Medium und bietet so zusätzlichen Schutz vor Kontamination
  • Filter-Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase/RNase, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch
HDPE
650 ml
Gekantet
4
Ja
Schraubkappe
Weiß
Standard-Suspensionskulturflasche
Polystyrol
40
Hydrophobe Oberfläche (ohne Behandlung)