Learn More
SV2A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550578
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15674505
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total SV2A protein.
SV2A Polyclonal antibody specifically detects SV2A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
SV2A
Polyclonal
Unconjugated
SV2A
AI746429; calcium regulator SV2A; Kiaa0736; mKIAA0736; PSEC0174; SV2; SV2A; synaptic vesicle glycoprotein 2 a; synaptic vesicle glycoprotein 2a; Synaptic vesicle protein 2; synaptic vesicle protein 2A; synaptic vesicle transmembrane transporter (SV2) RNA
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
117559, 64051, 9900
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.8 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q02563, Q7L0J3, Q9JIS5
SV2A
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human synaptic vesicle glycoprotein 2A
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat