Learn More
SV2A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552476
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15700431
  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SDGYYRGEGT QDEEEGGASS DATEGHDEDD EIYEGEYQGI PRAESGGKGE RMADGAPLAG VRGGLSDGEG PPGGRGEAQR RKEREELAQQ YEAILRECGH GRFQW Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
SV2A Polyclonal antibody specifically detects SV2A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SV2A
Polyclonal
Unconjugated
SV2A
AI746429; calcium regulator SV2A; Kiaa0736; mKIAA0736; PSEC0174; SV2; SV2A; synaptic vesicle glycoprotein 2 a; synaptic vesicle glycoprotein 2a; Synaptic vesicle protein 2; synaptic vesicle protein 2A; synaptic vesicle transmembrane transporter (SV2) RNA
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9900
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.08 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7L0J3
SV2A
Recombinant protein corresponding to Human SV2A