Learn More
SV2B Monoclonal Antibody (2C6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524430
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15682255
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: YFQDEEYKSK MKVFFGEHVY GATINFTMEN QIHQHGKLVN DKFTRMYFKH VLFEDTFFDE
SV2B Monoclonal antibody specifically detects SV2B in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
SV2B
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q7L1I2
Sv2b
SV2B (NP_055663, 417 a.a. ∽ 476 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
ELISA
2C6
Unconjugated
Sv2b
A830038F04Rik; AI850768; HsT19680; Kiaa0735; mKIAA0735; SV2B; Sv2bb; synaptic vesicle glycoprotein 2 b; synaptic vesicle glycoprotein 2b; Synaptic vesicle protein 2B; synaptic vesicle protein 2B homolog
Mouse
Protein A
RUO
9899
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles