Learn More
SV40 Large T Antigen Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, BSA and azide, Lab Vision™ Epredia™
Epredia™ SV40 Large T Antigen Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.00 € - 657.90 €
Spezifikation
Antigen SV40 Large T Antigen Ab-2
Klon PAb108
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12660237
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1833-P1
200μg/mL 500 μL
376.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12650237
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1833-P0
200μg/mL 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12640237
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1833-P
200μg/mL 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12680237
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-1833-PABX
1mg/mL 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The simian virus 40 large T antigen plays important role in SV40 transfection and transformation of the cells. It binds to Rb and p53 suppressor proteins leading to the inactivation of suppressor pathway.
Host Species: Mouse
Clone: PAb108
Isotype: IgG2a1
Species Reactivity: SV40 virus.
Epitope: N-terminal
Immunogen: SV40-transformed mouse line B4
Molecular Weight: 94kDa
Positive Control: SV40-transfected cells
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
SV40 Large T Antigen Ab-2
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Infectious Disease
SV40 transformed mouse line B4
PAb108
Monoclonal
Concentrated
RUO
Simian virus 40 (SV40)