Learn More
SVEP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554245
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15722181
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NRLDYSYDDF LDTVQETATS IGNAKSSRIK RSAPLSDYKI KLIFNITASV PLPDERNDTL EWENQQRLLQ TLETITNKLK RTLNKDPMYS FQLASEIL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 76%.
SVEP1 Polyclonal antibody specifically detects SVEP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
SVEP1
Polyclonal
Unconjugated
SVEP1
C9orf13; CCP module-containing protein 22; CCP22; Polydom; selectin-like osteoblast-derived protein; selectin-like protein; SELOB; SEL-OB; Serologically defined breast cancer antigen NY-BR-38; sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain containing 1; sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1; SVEP1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79987
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q4LDE5
SVEP1
Recombinant protein corresponding to Human SVEP1