Learn More
SVIL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554145
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15732081
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LEGIENDTQP ILLQSCTGLV THRLLEEDTP RYMRASDPAS PHIGRSNEEE ETSDSSLEKQ TRSKYCTETS GVHGDSPYGS GTMDTHSLES KAERIARYKA ERRRQLAEKY GLTLDPEADS EYLSRYTKSR KEPDAVEKR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 83%.
SVIL Polyclonal antibody specifically detects SVIL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
SVIL
Polyclonal
Unconjugated
SVIL
Archvillin; AU024053; B430302E16Rik; membrane-associated F-actin binding protein p205; p205/p250; Supervillin; supervillin muscle-specific isoform; Svil
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6840
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O95425
SVIL
Recombinant protein corresponding to Human SVIL