missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SVL™ Borosilikatglasdeckel für Reaktionsgefäße
Hergestellt aus Borosilikatglas zur Verwendung mit SVL™ Reaktionsgefäßen.
Marke: SVL 296-00
150.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39000kg
Beschreibung
- Borosilikatglaskonstruktion in3 verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Einfarbig mit Knopf (ohne Hals), um als Abdeckung zu dienen
- Mit zwei Hälsen (ein vertikaler Mittelhals und ein vertikaler seitlicher Hals)
- Mit fünf Hälsen
Spezifikation
Einfarbig mit Knopf (ohne Hals), um als Abdeckung zu dienen | |
Borosilikatglas | |
1 |
Intern: 100 mm | |
66 mm | |
Deckel für Reaktionsgefäße |