Learn More
SVL™ Gewinderohre aus Glas
Marke:  SVL 703-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10257824
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion