Learn More
SVL™ Dichtring für Stoßverbindung
Hergestellt aus Silikonkautschuk.
64.30 € - 239.00 €
Spezifikation
Typ | Dichtungsring |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stoßfugen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10580291
|
SVL
701-02 |
Gelenkgröße: 22 |
150.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12691591
|
SVL
701-03 |
Gelenkgröße: 30 |
164.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12681591
|
SVL
701-01 |
Gelenkgröße: 15 |
64.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12093948
|
SVL
701-01 |
Gelenkgröße: 15 |
64.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12977016
|
SVL
701-04 |
Gelenkgröße: 42 |
239.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Silikongummi und mit PTFE ummantelt zum Schutz vor chemischen Angriffen
- Der Innendurchmesser des Rings entspricht der Bohrung des SVL-Glasschraubgewindes, so dass der Durchfluss nicht eingeschränkt wird
Spezifikation
Dichtungsring | |
Stoßfugen |