Learn More
Pyrex™ SVL™ Rührköpfe für SVL™ Rührschäfte
Zum schnellen und einfachen Austausch von Rührköpfen. Pyrex™ SVL™ Rührköpfe für SVL™ Rührstäbe sind aus langlebigem PTFE-Polymer hergestellt. Einige Modelle verfügen auch über einen Metallkern.
82.45 € - 380.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12024422
|
Pyrex™
588-93 |
Einfaltbare Klingen | 70 mm | Gefäße mit SVL™ 30-Verbindung oder 29/32-Sockel |
82.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12044422
|
Pyrex™
588-95 |
Rühreranker | 90 mm | Für SVL™ Reaktionsgefäße |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15537740
|
Pyrex™
588-98 |
Rühreranker | 54 mm | Für SVL™ Reaktionsgefäße |
357.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15527740
|
Pyrex™
588-94 |
Flächenrührer | 70 mm | Für SVL™ Reaktionsgefäße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12054422
|
Pyrex™
588-97 |
Helix – 6 Klingen | 80 mm | Für SVL™ Reaktionsgefäße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit SVL™ Rührstäben
- Der Kopf wird einfach auf das Ende des Schafts geschraubt
- Hergestellt aus einem Polymer auf PTFE-Basis mit den Typen Anchor und Helix, die durch einen Metallkern versteift sind
Spezifikation
Je 1 |