Learn More
Swainsonine (Synthetic), TRC
Artikelnummer. 30008294
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008294 25 mg 25 Milligramm
17903055 5 mg 5 Milligramm
17952845 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS88500025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72741-87-8
Summenformel C8 H15 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
Synonym Swainsonine
IUPAC-Name (1S,2R,8R,8aR)-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydroindolizine-1,2,8-triol
SMILES O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Swainsonine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 173.1052
Reinheit (%) >95%