Learn More
Tocris Bioscience™ Swainsonine
Beschreibung
Inhibitor of α-mannosidase II which inhibits glycoprotein processing. Displays anticancer and immune modulatory properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Swainsonine |
| CAS | 72741-87-8 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C8H15NO3 |
| Formelmasse | 173.21 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 173.21 |