missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Drehmischer RM 5

Der RM 5 verfügt über 5 synchrone, diagonal exzentrische/abnehmbare Rollen. Entwickelt als konstant rotierende Oberfläche für Probenflaschen usw. Diese Flaschen rotieren um ihre lange Achse und bewegen sich entlang ihrer Kontaktfläche. Bei Verwendung großer Behälter können die Rollen entfernt werden.

Marke:  Hecht Karl™ 40347010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10690784

  • 1478.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Herausnehmbare PVC-Rollen
  • Rollen rotieren und schaukeln gleichzeitig
  • Rollen sind optional auch ohne Taumelbewegung erhältlich (nur rotierend)
Spezifikation

Spezifikation

5 kg
230 V
15 W
180 x 480 x 113 mm
Kabel und Schuko-Stecker
30 U/min
5°bis 40 °C
CE-Kennzeichnung
Ständiges Mischen von Proben (z. B. Vollblut) zur hämatologischen Bestimmung und zum schonenden Mischen anderer Zellsuspensionen. Verhindert auch Sedimentation oder Dispersion anderer Proben wie Farben, Lacke, Öle, Kosmetika usw.
5
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote