Learn More
Leica Microsystems Horizontalarm Large, für großes Schwenkarm- system, 698 mm lang, kugelgelagerte Führung
Positionieren Sie Ihr Schwenkarm-Stereomikroskop sicher und zuverlässig. Leica Microsystems™ Horizontaler Schwenkarm ist robust, aber einfach und präzise positionierbar.
727.90 € - 1334.49 €
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15198208
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Leica Microsystems
10447099
Horizontaler Arm
1334.49 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13486889
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Leica Microsystems
10447098
Horizontaler Standardarm
727.90 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Großer Erweiterungsbereich
  • Mit wenig Aufwand neu positionierbar.
  • Langlebig.
  • Kugellager des horizontalen Arms und der Zahnstangenantrieb der Säule ermöglichen eine bequeme Einstellung der Höhe und Position.
  • Der einstellbare Anschlag begrenzt die maximale Verlängerung und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen zwei definierten Positionen.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen