Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotoren
Perfekt für Anwendungen zur Phasentrennung, wie z. B. Phenol-Chloroformextraktion
Marke:  Eppendorf™ 5409715003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413406
  • 1330.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
16.049 × g
Zentrifuge 5427R
24 x 1,5/2 ml
12.700 U/min
Quicklock Rotordeckel, Windschutz