Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotoren
Perfekt für Anwendungen zur Phasentrennung, wie z. B. Phenol-Chloroformextraktion
1330.00 €
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. RZB 16.049 × g
Max. Geschwindigkeit 12.700 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13413406
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5409715003
24 x 1,5/2 ml Quicklock Rotordeckel, Windschutz
1330.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
24 x 1,5/2 ml
16.049 × g
12.700 U/min