Learn More
Hettich™ Ausschwingrotor für ROTINA 380/380 R Zentrifuge, 2 Positionen
Liefert konsistente, genaue Ergebnisse für Blut-, Zell-/Gewebekulturen, Platten oder Flaschenanwendungen. Die ROTINA 380 R ist eine leistungsstarke, universell einsetzbare Tischzentrifuge mit geringem Platzbedarf.
Marke:  Hettich™ 1760
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10236992
  • 920.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit ROTINA380/380R.
  • Vielseitigkeit und Größe des ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
  • Robuste und stabile Zentrifuge mit hoher Kapazität
  • Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
  • Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
  • Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
  • Ganz aus Edelstahl
  • Leiser Betrieb
  • Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation
Spezifikation
2.397 × g
134 mm
90 °
4.000 U/min
ROTINA 380/380 R
2