Learn More
Hettich™ Ausschwingrotor für ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R Zentrifuge, 8 Positionen
Beschreibung
- Ausschwingrotor, 8 Plätze
- Für den Einsatz mit Rotofix und Universal-Zentrifugen
- Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
- ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Max. RZB | 2.415 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 135 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 107 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R Zentrifuge |
| Winkel | 45° |
| Anzahl Plätze | 8 |