missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6

Artikelnummer. 11356032
Change view
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
3.000 U/min
4.200/4.700 U/min
4.500 U/min
5.700 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit unitSize
11356032 4.500 U/min 1 Stück
11716718 3.000 U/min 1 Stück
10475931 5.700 U/min 1 Stück
10008382 4.200/4.700 U/min 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11356032

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11150

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Rotoren eignen sich bei maximaler Belastung und maximaler Drehzahl für bis zu 50,000 Zyklen wartungsfreundlichen Betrieb. Sigma™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie4 und 6 eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslabors.

  • Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
  • Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
  • Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
  • Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
  • Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
  • Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
  • Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
  • In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden

Spezifikation

Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 750 mL
Max. Geschwindigkeit 4.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH
Anzahl Plätze 4
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.