Learn More
Marienfeld Superior™ Taumel-Rollenmischer
Der Marienfeld Superior™ Taumel-Rollenmischer ermöglicht gleichmäßiges Mischen von Proben und Zellsuspensionen durch Taumeln und Rollen
Marke: Marienfeld Superior™ 7204008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Mit Wipp- und Rollbewegungen
- Die PVC-Rollen haben eine Länge von 330 mm
- Lieferbar mit 5 und 10 Rollen
- Mit CE-Kennzeichen
Spezifikation
35 U/min. | |
Taumel-Rollenmischer | |
436 x 177 x 107 mm | |
Mit 5 Rollen von 330 mm Länge |
230 V | |
50/60 Hz | |
3.8 kg | |
80% |