Learn More
Cole-Parmer™ KLEMME FUER THERMOMETER
Cole-Parmer drehbare Thermometerklammer, Durchmesser:6 bis 8 mm, vernickeltes Zink, zur Verwendung mit:Thermometer, Länge:159,01 mm; Anzahl pro Packung:1 Stück, Größe der Öffnung:6,01 mm bis 8,128 mm
Marke:  Cole-Parmer™ 08043-22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11715419
  • 57.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cole-Parmer drehbare Thermometerklammer, Durchmesser:6 bis 8 mm, vernickeltes Zink, zur Verwendung mit:Thermometer, Länge:159,01 mm; Anzahl pro Packung:1 Stück, Größe der Öffnung:6,01 mm bis 8,128 mm
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Vernickelter Zink
6 bis 8 mm
6,01 bis 8,128 mm
Thermometerklammer
Thermometer
159,01 mm
Drehbar