missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYDE1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA553039

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15710991

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: GDWSVCGRDF LPCGRDFLSG PDYDHVTGSD SEDEDEEVGE PRVTGDFEDD FDAPFNPHLN LKDFDALILD LERELSKQIN V Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 86%.

SYDE1 Polyclonal antibody specifically detects SYDE1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

SYDE1
Polyclonal
Unconjugated
SYDE1
7h3; protein syd-1 homolog 1; Rho GTPase-activating protein SYDE1; SYD1; SYDE1; synapse defective 1, Rho GTPase, homolog 1; synapse defective protein 1 homolog 1; synapse defective Rho GTPase homolog 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
85360
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6ZW31
SYDE1
Recombinant protein corresponding to Human SYDE1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only