Learn More
SYK Recombinant Human Protein
SYK rekombinantes humanes Protein
Marke: Invitrogen PV3857
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
Die Milz-Tyrosinkinase (SYK) und ZAP70 sind zytoplasmatische Tyrosinkinasen, die als potenzielle Ziele für Medikamente gegen allergische Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen angesehen werden. SYK kann auch eine Rolle bei Krebs spielen.Spezifikation
NP_003168 | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
10 µg | |
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
SYK | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic | |
Oncology, Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
100.1 kDa | |
SYK Kinase Family |
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic | |
Tyrosine Kinases | |
Dry Ice | |
N-Terminal | |
spleen tyrosine kinase | |
Kinases & Inhibitors | |
Cytoplasmic Tyrosine Kinases | |
Human | |
6850 | |
SYK | |
GST Tag |