Learn More
Thermo Scientific™ Human Syk, GST Tag Recombinant Protein
624.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003168 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 100.1 kDa |
Gen-Alias | SYK |
Kinase-Familie | SYK Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563587
|
Thermo Scientific™
PV3857 |
10μg |
624.00 €
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10105722
|
Thermo Scientific™
PV4089 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Spleen tyrosine kinase (SYK), along with ZAP70, are cytoplasmic tyrosine kinases that are viewed as potential druge targets for allergic disorders and autoimmune diseases. SYK may also play a role in cancer.Spezifikation
NP_003168 | |
100.1 kDa | |
SYK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
SYK | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic |