Learn More
SymLine Schläuche, FlexTube& FlexTube Pro
Artikelnummer. 15720189
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
FlexTube
FlexTube Pro
Röhrchen
Außendurchmesser (metrisch):
16,0 bis 16,9 mm
19.8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
600 mm
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
15720189 FlexTube Pro 16,0 bis 16,9 mm 600 mm 1 Stück
15530275 FlexTube Pro 16,0 bis 16,9 mm 1,5 m 1 Stück
15815237 FlexTube Pro 16,0 bis 16,9 mm 2,5 m 1 Stück
15896551 FlexTube Pro 16,0 bis 16,9 mm 1 m 1 Stück
15889657 FlexTube 19.8 mm 600 mm 1 Stück
15705223 FlexTube 16,0 bis 16,9 mm 1 m 1 Stück
15606825 FlexTube 16,0 bis 16,9 mm 1,5 m 1 Stück
15808622 FlexTube 19.8 mm 25 m 1 Stück
10338169 Röhrchen 16,0 bis 16,9 mm 1 m 1 Stück
10161160 Röhrchen 16,0 bis 16,9 mm 1 m 1 Stück
10775051 Röhrchen 16,0 bis 16,9 mm 1 m -
10156694 Röhrchen 16,0 bis 16,9 mm 1 m 1 Meter
10785051 Röhrchen 16,0 bis 16,9 mm 1 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15720189 Lieferant SymLine Lieferanten-Nr. 106575
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die beiden flexibelsten und anpassungsfähigsten Schlauchsysteme für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC-Abfällen – flexible, erweiterbare, chemisch beständige PTFE-Schläuche mit großem Biegeradius.
  • Hergestellt aus PTFE für bestmögliche chemische Beständigkeit
  • Verstellbar – einfach zu installieren: Kürzen Sie einfach das Rohr nach Bedarf, montieren Sie anschließend die optimierte Schraubverbindung und die Dichtung.
  • Elektrostatisch leitfähig < 106 (max.) Ohm
  • 16,9 mm oder 19,8 mm Außendurchmesser
  • Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen von 600, 1200, 1500 und 2500 m.
  • FlexTube mit Innenwand spiralförmig oder FlexTubePro Innenwand glatt
Spezifikation
Beschreibung SymLine FlexTube Pro, GL25 (f), ID = 13,4 – 13,9 mm, AD = 16,0 – 16,9 mm, außen spiralförmig und innen glatt, PTFE elektrostatisch leitend, Länge 600 mm – flexibel anpassbar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,52 bis 0,54 in.
Innendurchmesser (metrisch) 13,4 bis 13,9 mm
Material PTFE-EC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,63 bis 0,66 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16,0 bis 16,9 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 23,622 in.
Gesamtlänge (metrisch) 600 mm
Farbe Schwarz
Produkttyp FlexTube Pro