Learn More
Synaptophysin Ab-4 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results Epredia™ Synaptophysin Ab-4, Rabbit Polyclonal Antibody.
233.58 € - 501.84 €
Spezifikation
Antigen | Synaptophysin Ab-4 |
---|---|
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12662927
|
Epredia
RB-1461-P1 |
Concentrated | 500 μL |
384.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12642927
|
Epredia
RB-1461-P |
Concentrated | 1 mL |
485.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12672927
|
Epredia
RB-1461-P1ABX |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12682927
|
Epredia
RB-1461-PABX |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12622937
|
Epredia
RB-1461-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin
Molecular Weight: 38kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Pancreas or Pheochromocytoma or GI tumor
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Synaptophysin Ab-4 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
A synthetic peptide from C-terminus of human synaptophysin | |
Primary |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG |