missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synaptotagmin 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA552709

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15730661

  • 510.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: SNKTPPYKFV HVLKGVDIYP ENLNSKKKFG ADDKNEVKNK PAVPKNSLHL DLEKRDLNGN FPKTNLKPGS PSDLENATPK LFLEGEKESV SPESLKSSTS LTSEEKQEKL GTLFFSLEYN FERKAFVVNI KEARGLPAMD EQSMT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 87%.

Synaptotagmin 4 Polyclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Synaptotagmin 4
Polyclonal
Unconjugated
Syt4
HsT1192; KIAA1342; synaptotagmin 4; synaptotagmin IV; Synaptotagmin4; Synaptotagmin-4; Syt3; Syt4; SytIV
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6860
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H2B2
Syt4
Recombinant protein corresponding to Human Synaptotagmin 4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only