Learn More
Syndecan 3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553553
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741491
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TPRLVSTATS RPRALPRPAT TQEPDIPERS TLPLGTTAPG PTEVAQTPTP ETFLTTIRDE PEVPVSGGPS GDFELPEEET TQPDTANEVV AVGGAAAKAS SPPGTLPKGA RPGPGLLDNA IDSGSSAAQL PQKSILERK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 88%.
Syndecan 3 Polyclonal antibody specifically detects Syndecan 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Syndecan 3
Polyclonal
Unconjugated
Sdc3
Kiaa0468; mKIAA0468; Neuroglycan; N-syndecan; SDC3; SDCN; syn-3; Synd3; syndecan 1; syndecan 3; syndecan neural type; syndecan proteoglycan 3; syndecan-3; wu:fa97a01
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9672
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75056
Sdc3
Recombinant protein corresponding to Human Syndecan 3