Learn More
Synip Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554629
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15732561
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LLPCDSSEAD EMERLKCERD DALKEVNTLK EKLLESDKQR KQLTEELQNV KQEAKAVVEE TRALHSRIHL A Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 76%.
Synip Polyclonal antibody specifically detects Synip in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Synip
Polyclonal
Unconjugated
Stxbp4
6030470M02Rik; FLJ16496; MGC149829; MGC50337; STX4-interacting protein; Stxbp4; Synip; syntaxin 4 interacting protein; syntaxin 4-interacting protein; syntaxin binding protein 4; syntaxin-binding protein 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
252983
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.6 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6ZWJ1
Stxbp4
Recombinant protein corresponding to Human Synip