Learn More
SYNM Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA559053
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15746921
  • 528.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FLGSGYSSSA TTQQENSYGK AVSSQTNVRT FSPTYGLLRN TEAQVKTFPD RPKAGDTREV PVYIGEDSTI ARESYRDRRD KVAAGASEST RSNE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 48%, Rat - 53%.
SYNM Polyclonal antibody specifically detects SYNM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
SYNM
Polyclonal
Unconjugated
SYNM
4930412K21Rik; AI852401; Desmuslin; DMN; E130104F11; KIAA0353; SYN; synemin; synemin alpha; synemin beta; synemin, intermediate filament protein; synm
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23336
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.40 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O15061
SYNM
Recombinant protein corresponding to Human SYNM