Beschreibung
- Die Steifigkeit der Matrix lässt sich durch Änderung der Peptidkonzentration einstellen.
- Gereinigtes synthetisches Peptid in neutralem pH-Wert
- Die Zellen werden unter physiologisch nachahmenden Bedingungen eingekapselt.
- Schnelle Hydrogelbildung (5 bis 30 Minuten)
- Sol-Gel-Transfer durch Scherkräfte reversibel
- Funktioniert mit Standard-Zellkulturmethoden, Wachstumsfaktoren und Medien.
- Ermöglicht das Wachstum und die Passage von hiPSCs im 3D-Format
- Das hiPSC Grow Mix-Supplement bietet eine vollständige Umgebung für die 3D-Kultur von hiPSCs.
- Ermöglicht 3D-eingebettete und Suspensionskulturen von hiPSCs
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern |
| Beschreibung | 1 mg hiPSC Wachstumsmix-Supplement |
| Kulturtyp | 3D-Zellkultur |
| Form | Lyophilisiert |
| Produkttyp | extrazelluläre Matrix, Extrazellularmatrix |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit | HiPSC 3D-Kulturmatrix-Kits |
| Menge | 1 mg |
| Quelle | Chemisch definiert |