Beschreibung
- Das Set besteht aus einem Fläschchen mit Synthegel hiPSC-Suspensionsmatrix, eine Nanofaserlösung für die 3D-Suspensionskultur und ein Fläschchen Synthegel X-Link-Lösung
- Benötigt eine Durchstechflasche mit lyophilisiertem Synthegel 3D hiPSC Grow Mix
- Die Steifigkeit der Matrix lässt sich durch Änderung der Peptidkonzentration einstellen.
- Gereinigtes synthetisches Peptid in neutralem pH-Wert
- Die Zellen werden unter physiologisch nachahmenden Bedingungen eingekapselt.
- Schnelle Hydrogelbildung (5 bis 30 Minuten)
- Sol-Gel-Transfer durch Scherkräfte reversibel
- Funktioniert mit Standard-Zellkulturmethoden, Wachstumsfaktoren und Medien.
- Ermöglicht das Wachstum und die Passage von hiPSCs im 3D-Format. Das hiPSC Grow Mix-Supplement bietet eine vollständige Umgebung für die 3D-Kultur von hiPSCs.
- Ermöglicht die 3D-Kultur von hiPSC in Suspension
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO |
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern |
| Kulturmilieu | Umgebungstemperatur |
| Beschreibung | Synthesgel™ 3D hiPSC Suspensionsmatrix-Kit |
| Kulturtyp | 3D-Zellkultur |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | extrazelluläre Matrix, Extrazellularmatrix |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Format | Kit |
| Mehr anzeigen |