Learn More
SYPL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553126
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15751071
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ATGHNIIDEL PPCKKKAVLC YFGSVTSMGS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 70%.
SYPL1 Polyclonal antibody specifically detects SYPL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
SYPL1
Polyclonal
Unconjugated
SYPL1
AI314763; AI604763; D12Ertd446e; H-SP1; Pan I; PanI; Pantophysin; Pphn; synaptophysin like 1; synaptophysin-like 1; synaptophysin-like protein; synaptophysin-like protein 1; SYPL; Sypl1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6856
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q16563
SYPL1
Recombinant protein corresponding to Human SYPL1