Learn More
Hamilton™ Spritze
145.00 € - 161.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,23 mm |
---|---|
Produkttyp | Spritze |
Volumen (metrisch) | 5 μl |
Art der Kanülenspitze | 45 ° |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10588121
|
Hamilton™
200743 |
75 mm | 0,23 mm |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10761812
|
Hamilton™
200741 |
85 mm | 0,23 mm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
0,23 mm | |
Spritze | |
5 μl | |
45 ° |