Learn More
Fisherbrand™ Spritzenfilter
Fisherbrand™ Nicht-sterile Spritzenfilter aus Polypropylen sind hydrophile Membranen mit hoher Beständigkeit gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hydrophile Membran
- Hohe chemische Kompatibilität
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
- Chemische Kompatibilität: pH 1-14
- Wasserfluss: - 36 m3/m2/hr/bar (0.45 μm) und 21 m3/m2/hr/bar (0.2 μm)
- Siedepunkt: 300 kPa (0.45 μm); 430 kPa (0.2 μm)
Spezifikation
Water flow: 0.2μm | |
Non-sterile | |
Spritzenfilter |
Polypropylen | |
Hydrophilic | |
25 |