Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X25 SYRINGE 10μL SK-10F
Feste Kanüle mit Kegelspitze für präzise und reproduzierbare Injektionen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 002035
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11932627
  • 790.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Manuelle Injektionsspritze
Spezifikation
Spezifikation
26 G
0.47 mm
10 μl
0.11 mm
25/Packung
Schräg