Learn More
Hamilton™ Dünnschicht-Chromatographie-Spritzen mit zementierter Nadel
Mit einer PTFE-beschichteten Nadel zur Verringerung der Oberflächenspannung zwischen Nadel und Flüssigkeit.
Marke: Hamilton™ 80950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03200kg
Beschreibung
- Ideal für reproduzierbare Probenflecke
- Die ersten 19 mm der Nadel sind mit PTFE beschichtet
- Zementierte Nadeln
Spezifikation
Nein | |
7.75 mm | |
68.9 bar | |
1705 | |
1/Pckg. | |
Zementiert |
22 ga. | |
Spritzennadel | |
50 °C | |
3 | |
50 μl |