Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1MD-C-GT 1ML SYRINGE, ea.
Genaue und reproduzierbare Injektionen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 004995
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für PerkinElmer Geräte
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
Hochleistungsflüssigchromatographie | |
50 μl | |
Gasdicht |