Learn More
Hamilton™ 1002TLL 2,5 ml PSD/8, PTFE
Setzen Sie Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit.
Marke:  Hamilton™ 81322
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10098390
  • 99.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Lebensdauer der Spritze ist außergewöhnlich, wenn sie in Verbindung mit Hamilton™ Präzisions-Spritzenantrieben verwendet wird
  • Ermöglicht eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten
  • Gasdicht für leckfreie Leistung
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Spritzennadel
50 °C
1/Pckg.
Luer Lock
10.3 mm
13.8 bar
1001
1 ml