Learn More
Hamilton™ 1001 TLL SAL 1mL Syr
Wählen Sie diese Spritzen, wenn ein präziser Fluss für nahezu jede Anwendung entscheidend ist.
Marke: Hamilton™ 203220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03400kg
Beschreibung
- Der PTFE-Luer-Lock-Anschluss ist sehr häufig, da er die flexibelsten Optionen für den Anschluss von Schläuchen bietet
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
- ,Zu den Anwendungen gehören Micro Fluidics, Medikamenten-/Ernährungsinfusion, Elektrozentrifugierung, Massenspektrometerkalibrierung, Zellzufuhr und mehr
Spezifikation
Nein | |
34.5 bar | |
1725 | |
250 μl |
Spritzennadel | |
50 °C | |
1/Pckg. | |
Luer Lock |