Learn More
Syringin, TRC
Artikelnummer. 30411431
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411431 5 mg 5 Milligramm
30410061 10 mg -
30411890 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS9200505MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-34-3
Summenformel C17 H24 O9
Molekulargewicht (g/mol) 372.37
Synonym 4-[(1E)-3-Hydroxy-1-propen-1-yl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside, Eleutheroside B, Ilexanthin A, Ligustrin, Lilacin, Magnolenin, Methoxyconiferine, NSC 287441, Sinapyl alcohol 4-O-glucoside, Siringin, Syringoside
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-2,6-dimethoxyphenoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eleutheroside B
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
Formelmasse 372.142
Reinheit (%) >95%